Octanoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
A10991.18
A10991.30
A10991.18EA
58
EUR
A10991.18
A10991.30
Octanoato de metilo ≥98%
Octanoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 111-11-5
Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -40°
Boiling Point: 193-194°
Beilstein Reference: 1752270
MDL No.: MFCD00009551
Formula:
C₉H₁₈O₂ MW: 158,24 g/mol Pto. Ebullición: 193…194 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 0,875 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009551 Núm. CAS: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |