Octanoato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 35.3 EUR
8.14927.0025 8.14927.0100
Octanoato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Octanoato de metilo
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Pto. Ebullición: 190
Pto. de fusión: –36.7 °C
Densidad: 0.877 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009551
Núm. CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)