Valerato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
410470050 410471000 410475000
ACRO410470050EA 30.2 EUR
ACRO410470050 ACRO410471000 ACRO410475000
Valerato de etilo 99%
Valerato de etilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 145 °C
Pto. de fusión: –91 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009479
Núm. CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,10042
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %