Valerato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
A14854.0FEA
220
EUR
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
Valerato de etilo ≥98%
Valerato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 539-82-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: -92 to -90°
Boiling Point: 142-145°
Beilstein Reference: 1744680
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009479
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Pto. Ebullición: 142…145 °C Pto. de fusión: –92 to –90 °C Densidad: 0,874 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009479 Núm. CAS: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9904 |