Valerato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Valeric acid methyl ester, Methyl Pentanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
94560-1ML 94560-5ML
94560-1MLEA 53.2 EUR
94560-1ML 94560-5ML
Valerato de metilo, Supelco®
Valerato de metilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 126.5
Pto. de fusión: –91 °C
Densidad: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009478
Núm. CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c95bbface3ef29e0578cd66188e752ea28559c4&vid=4e04a00e31270eb3d2be638e2b6455dff66c246b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e9ae15152e988a042fbf64d1987493a8ac2fb&vid=bc6d3aaf1e1367204270e06afd8dba06ef93950d&prid=web&clid=SAPDAM