Propionato de butilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
269480010 269482500
ACRO269480010EA 118 EUR
ACRO269480010 ACRO269482500
Propionato de butilo 99+%
Propionato de butilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 145 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009448
Núm. CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,01623
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %