Propionato de butilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Propionic acid butyl ester
B20125.22 B20125.36
B20125.22EA 32.1 EUR
B20125.22 B20125.36
Propionato de butilo ≥99%
Propionato de butilo
Purity: 99% CAS No.: 590-01-2 Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 38°(101°F) Refractive Index: 1.4020 Boiling Point: 144-146° Merck Reference: 14,1587 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009448
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 144…146 °C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0,87
Pto. de inflamación: 38 °C (101 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009448
Núm. CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,1587