Propionato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilo propionato
150500010 150500250 150505000 150500025
150500010.EA 58.5 EUR
150500010. 150500250. 150505000. 150500025.
Propionato de etilo 99+%
Propionato de etilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0,887 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009308
Núm. CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03878
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (20/4°C) 0.888 to 0.891
Acid value ≤1 mg KOH/g