Propionato de etilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilo propionato
15498.A1
15498.D5
15498.A1EA
53.4
EUR
15498.A1
15498.D5
Propionato de etilo
Propionato de etilo
CAS No.: 105-37-3
Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.891
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: -73°
Boiling Point: 99°
Beilstein Reference: 506287
Merck Reference: 14,3847
UN No.: 1195
MDL No.: MFCD00009308
Formula:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Pto. Ebullición: 99 °C Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0.891 Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009308 Núm. CAS: 105-37-3 EINECS: 203-291-4 UN: 1195 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03878 |