Propionato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilo propionato
A16650.AK
A16650.AU
A16650.AKEA
29.9
EUR
A16650.AK
A16650.AU
Propionato de etilo ≥99%
Propionato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-37-3
Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 12°(54°F)
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: -74°
Boiling Point: 99°
Beilstein Reference: 506287
Merck Reference: 14,3847
UN No.: 1195
MDL No.: MFCD00009308
Formula:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Pto. Ebullición: 99 °C Pto. de fusión: –74 °C Densidad: 0.891 Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009308 Núm. CAS: 105-37-3 EINECS: 203-291-4 UN: 1195 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03878 |