Propionato de metilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
149050010
149052500
149050010.EA
147
EUR
149050010.
149052500.
Propionato de metilo 99+%
Propionato de metilo
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 79,7 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –88 °C Densidad: 0,915 g/cm³ Pto. de inflamación: –2 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009306 Núm. CAS: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 UN: 1248 ADR: 3,II Índice Merck: 12,06191 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |