Propionato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 554-12-1
Molecular Formula: CH3CH2CO2CH3
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -2°(28°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.915
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -88°
Boiling Point: 78-80°
Beilstein Reference: 1737628
Merck Reference: 14,6112
UN No.: 1248
MDL No.: MFCD00009306
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 78…80 °C Pto. de fusión: –88 °C Densidad: 0,915 Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009306 Núm. CAS: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 UN: 1248 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6112 |