Miristato de isopropilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
412850250
412851000
412850010
ACRO412850250EA
26.7
EUR
ACRO412850250
ACRO412851000
ACRO412850010
Miristato de isopropilo 96%
Miristato de isopropilo
Formula:
C₁₇H₃₄O₂ MW: 270.46 g/mol Pto. Ebullición: 167 °C (9 mmHg) Densidad: 0.85 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008982 Núm. CAS: 110-27-0 EINECS: 203-751-4 Índice Merck: 13,05235 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥95 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Acid value | ≤0.5 mg KOH/g |
Iodine value | ≤1 g I2/100 g |