Miristato de isopropilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A18111.AP A18111.AE A18111.0F
A18111.APEA 97.1 EUR
A18111.AP A18111.AE A18111.0F
Miristato de isopropilo ≥98%
Miristato de isopropilo

Purity: 98% CAS No.: 110-27-0 Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 152°(306°F) Physical Form: Liquid Density: 0.85 Appearance: Colourless Boiling Point: 191-194°/20mm MDL No.: MFCD00008982

Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 191…194 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 0…1 °C
Densidad: 0,85
Pto. de inflamación: 152 °C (306 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008982
Núm. CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Índice Merck: 13,05235

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR