Miristato de isopropilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22102.0100 8.22102.1000 8.22102.2500
8.22102.0100EA 47.5 EUR
8.22102.0100 8.22102.1000 8.22102.2500
Miristato de isopropilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Miristato de isopropilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 0…1 °C
Densidad: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008982
Núm. CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Índice Merck: 13,05235
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.05 mg/l (20 °C)
Molar Mass 270.45 g/mol
Boiling Point 140 °C (3 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.434 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
Viscosity kinematic 6.57 mm2/s (20 °C)