Miristato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
A11646.AE
A11646.AP
A11646.AEEA
48.1
EUR
A11646.AE
A11646.AP
Miristato de etilo ≥98%
Miristato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 124-06-1
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Weak
Melting Point: 12°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1776382
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00008984
Formula:
C₁₆H₃₂O₂ Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 12 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008984 Núm. CAS: 124-06-1 EINECS: 204-675-4 Índice Merck: 14,6333 |