Miristato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 29.7 EUR
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Miristato de etilo
Miristato de etilo
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008984
Núm. CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4