Miristato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
165010025 165011000 165015000
ACRO165010025EA 41.6 EUR
ACRO165010025 ACRO165011000 ACRO165015000
Miristato de metilo 99%
Miristato de metilo
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,4 °C
Densidad: 0,863 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008983
Núm. CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.853 to 0.873 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g