Miristato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
A10257.18 A10257.30
A10257.18EA 32.7 EUR
A10257.18 A10257.30
Miristato de metilo ≥99%
Miristato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 124-10-7 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.40 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4562 Melting Point: 18° Boiling Point: 323° MDL No.: MFCD00008983
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 323 °C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,855
Pto. de inflamación: >112 °C (234 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008983
Núm. CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1