Carbonato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
116120025 116125000 116120010 116120100
ACRO116120025EA 212 EUR
ACRO116120025 ACRO116125000 ACRO116120010 ACRO116120100
Carbonato de dimetilo 99%
Carbonato de dimetilo
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2…4 °C
Densidad: 1.069 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008420
Núm. CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,06117
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3672 to 1.3692 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Acidity (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.2 % (GC)
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Titrable base ≤0.0004 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test