Carbonato de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13104.0E
A13104.22
A13104.36
A13104.0EEA
126
EUR
A13104.0E
A13104.22
A13104.36
Carbonato de dimetilo ≥99%
Carbonato de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 616-38-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 16°(61°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.070
Refractive Index: 1.3680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: ca 4°
Boiling Point: 90°
Solubility: Insoluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 635821
Merck Reference: 14,3241
UN No.: 1161
MDL No.: MFCD00008420
Formula:
C₃H₆O₃ Pto. Ebullición: 90 °C Pto. de fusión: ∼ 4 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 16 °C (61 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008420 Núm. CAS: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3,II Índice Merck: 14,3241 |