Carbonato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03525.0100 8.03525.1000 8.03525.2500
8.03525.0100EA 38.2 EUR
8.03525.0100 8.03525.1000 8.03525.2500
Carbonato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Carbonato de dimetilo
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 90
Pto. de fusión: 0.5…4.7 °C
Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008420
Núm. CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,06117
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 0.5 - 4.7 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 90 °C (1016 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 16.7 °C
Explosion Limit 4.22 - 12.87 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) no data available
Ignition Point 458 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid