3-Mercaptopropionato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
137410250
137410050
ACRO137410250EA
165
EUR
ACRO137410250
ACRO137410050
3-Mercaptopropionato de etilo 98%
3-Mercaptopropionato de etilo
Formula:
C₅H₁₀O₂S Pto. Ebullición: 75…76 °C (10 mmHg) Densidad: 1,059 g/cm³ Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004896 Núm. CAS: 5466-06-8 EINECS: 226-771-5 UN: 3334 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |