3-Mercaptopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
M1038-25G M1038-500G M1038-100G
TCIAM1038-25GEA 40 EUR
TCIAM1038-25G TCIAM1038-500G TCIAM1038-100G
3-Mercaptopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Mercaptopropionato de etilo
Formula: C₅H₁₀O₂S
Pto. Ebullición: 75 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00004896
Núm. CAS: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&vid=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %