3-Mercaptopropionato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 31.3 EUR
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
3-Mercaptopropionato de metilo 98%
3-Mercaptopropionato de metilo
Formula: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Pto. Ebullición: 54 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Número MDL: MFCD00004895
Núm. CAS: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %