3-Mercaptopropionato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20718.14
B20718.22
B20718.36
AB125573.0025
AB125573.0100
B20718.14EA
34.7
EUR
B20718.14
B20718.22
B20718.36
ABCRAB125573.0025
ABCRAB125573.0100
3-Mercaptopropionato de metilo ≥98%
3-Mercaptopropionato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2935-90-2
Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 164°
Beilstein Reference: 1742952
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004895
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. Ebullición: 164 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,085 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004895 Núm. CAS: 2935-90-2 EINECS: 220-912-4 UN: 1228 ADR: 3,II |