Bis(2-etilhexilo) sebacato, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
23399.296EA 96.7 EUR
23399.296 23399.460
Bis(2-etilhexilo) sebacato, TECHNICAL
Bis(2-etilhexilo) sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426.68 g/mol
Pto. Ebullición: 435
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 213
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009497
Núm. CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Índice Merck: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test