Bis(2-etilhexilo) sebacato, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 301 EUR
84818-25ML 84818-5ML
Bis(2-etilhexilo) sebacato, Supelco®
Bis(2-etilhexilo) sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
Pto. Ebullición: 435 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009497
Núm. CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Índice Merck: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM