Sebacato de dibutilo 93%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 178 EUR
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Sebacato de dibutilo 93%
Sebacato de dibutilo
Formula: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314.47 g/mol
Pto. Ebullición: 180
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0.94 g/cm³
Pto. de inflamación: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027218
Núm. CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA