Sebacato de dibutilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
A18231.36
A18231.22
A18231.36EA
118
EUR
A18231.36
A18231.22
Sebacato de dibutilo ≥90%
Sebacato de dibutilo
Purity: 94%
CAS No.: 109-43-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 314.47
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -11°
Boiling Point: 344-345°
Beilstein Reference: 1798308
MDL No.: MFCD00027218
Formula:
C₁₈H₃₄O₄ MW: 314.47 g/mol Pto. Ebullición: 344…345 °C Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 0.94 Pto. de inflamación: 178 °C (352 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027218 Núm. CAS: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |