Sebacato de dimetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester
L15805.22
L15805.36
L15805.22EA
43.9
EUR
L15805.22
L15805.36
Sebacato de dimetilo ≥97%
Sebacato de dimetilo
Purity: 97%
CAS No.: 106-79-6
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 145°(293°F)
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 1785523
MDL No.: MFCD00008472
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230.3 g/mol Pto. Ebullición: 287…289 °C Pto. de fusión: 25…28 °C Densidad: 0.988 Pto. de inflamación: 145 °C (293 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008472 Núm. CAS: 106-79-6 EINECS: 203-431-4 |