Malonato de dietilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
114450010 114450250 114455000 114450025 114450100
114450010.EA 102 EUR
114450010. 114450250. 114455000. 114450025. 114450100.
Malonato de dietilo 99+%
Malonato de dietilo
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 199 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,055 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009195
Núm. CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Índice Merck: 13,03856
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %