Malonato de dimetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
159560010 159562500 159560025
ACRO159560010EA 107 EUR
ACRO159560010 ACRO159562500 ACRO159560025
Malonato de dimetilo 97%
Malonato de dimetilo
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 180…181 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 1,156 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008460
Núm. CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Índice Merck: 12,06169
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm