Malonato de dimetilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010 220702500 220700051
220700010.EA 135 EUR
220700010. 220702500. 220700051.
Malonato de dimetilo 99+%
Malonato de dimetilo
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Pto. Ebullición: 180…181 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 1.156 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008460
Núm. CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Índice Merck: 12,06169
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)