Malonato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-59-8
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -62°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 774261
Merck Reference: 14,6096
MDL No.: MFCD00008460
Formula:
C₅H₈O₄ Pto. Ebullición: 180…181 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 1,156 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008460 Núm. CAS: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Índice Merck: 14,6096 |