Succinato de dietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 73.5 EUR
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Succinato de dietilo 98%
Succinato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.04 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009208
Núm. CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Índice Merck: 12,09038
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %