Succinato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
A15777.0C
A15777.22
A15777.36
A15777.0CEA
445
EUR
A15777.0C
A15777.22
A15777.36
Succinato de dietilo ≥98%
Succinato de dietilo
Purity: 98%
CAS No.: 123-25-1
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -21°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 907645
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00009208
Formula:
C₈H₁₄O₄ MW: 174.2 g/mol Pto. Ebullición: 216…218 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1.043 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009208 Núm. CAS: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Índice Merck: 12,09038 |