Succinato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
150731000 150735000
ACRO150731000EA 25.5 EUR
ACRO150731000 ACRO150735000
Succinato de dimetilo 99%
Succinato de dimetilo
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008466
Núm. CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Índice Merck: 12,09038
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA