Succinato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
A12565.0B
A12565.22
A12565.30
A12565.0BEA
121
EUR
A12565.0B
A12565.22
A12565.30
Succinato de dimetilo ≥98%
Succinato de dimetilo
Purity: 98+%
CAS No.: 106-65-0
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 956776
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00008466
Formula:
C₆H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 196 °C Pto. de fusión: 18…19 °C Densidad: 1,119 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008466 Núm. CAS: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Índice Merck: 14,8869 |