Succinato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
S0104-25G
S0104-500G
TCIAS0104-25GEA
16
EUR
TCIAS0104-25G
TCIAS0104-500G
Succinato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Succinato de dimetilo
Formula:
C₆H₁₀O₄ MW: 146.14 g/mol Pto. Ebullición: 196°C Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008466 Núm. CAS: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Índice Merck: 12,09038 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |