Succinato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20150.0250
8.20150.1000
8.20150.9020
8.20150.0250EA
40.8
EUR
8.20150.0250
8.20150.1000
8.20150.9020
Succinato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Succinato de dimetilo
Formula:
C₆H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 18…19 °C Densidad: 1,117 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008466 Núm. CAS: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Índice Merck: 12,09038 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 75 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18 - 19 °C |
Molar Mass | 146.14 g/mol |
Boiling Point | 196 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 94 °C |
Refractive Index | 1.419 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 8.5 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |