Glutarato de dimetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
116231000 116235000
ACRO116231000EA 43.3 EUR
ACRO116231000 ACRO116235000
Glutarato de dimetilo 98%
Glutarato de dimetilo
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 211 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,087 g/cm³
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008468
Núm. CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Índice Merck: 13,04486
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4236 to 1.4256 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %