Glutarato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
B24359.14
B24359.22
B24359.14EA
27.1
EUR
B24359.14
B24359.22
Glutarato de dimetilo ≥98%
Glutarato de dimetilo
Purity: 98%
CAS No.: 1119-40-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point: -37°
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1771444
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00008468
Formula:
C₇H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 213…215 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 1,087 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008468 Núm. CAS: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Índice Merck: 14,4473 |