Adipato de dietilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
407171000 407175000
ACRO407171000EA 31.9 EUR
ACRO407171000 ACRO407175000
Adipato de dietilo 99%
Adipato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009215
Núm. CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Índice Merck: 13,00163
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %