Adipato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dietilo adipato
A11476.22
A11476.36
A11476.22EA
31.1
EUR
A11476.22
A11476.36
Adipato de dietilo ≥99%
Adipato de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 141-28-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202.25 g/mol Pto. Ebullición: 250…252 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1.008 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009215 Núm. CAS: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Índice Merck: 13,00163 |