Adipato de dietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Dietilo adipato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00086.0100
8.00086.0500
8.00086.0100EA
39.6
EUR
8.00086.0100
8.00086.0500
Adipato de dietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Adipato de dietilo
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202.25 g/mol Pto. Ebullición: ∼251 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –19.8 °C Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009215 Núm. CAS: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Índice Merck: 13,00163 |
Resultados test especificaciones
Solubility |
|
Melting Point | -19.8 °C |
Molar Mass | 202.25 g/mol |
Boiling Point | 245 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |