Adipato de dimetilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 23 EUR
ACRO181311000 ACRO181315000
Adipato de dimetilo 99+%
Adipato de dimetilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 107
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008469
Núm. CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Índice Merck: 13,00163
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)