Adipato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00097.0250 8.00097.1000
8.00097.0250EA 61.3 EUR
8.00097.0250 8.00097.1000
Adipato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Adipato de dimetilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: ∼229 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.3
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008469
Núm. CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Índice Merck: 13,00163
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 8 - 11 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4285 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.81 - 8.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)
Synonyms Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
Hill Formula C8H14O4