Pimelato de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Heptanodioato de dimetilo
B22026.06 B22026.14 B22026.22
B22026.06EA 44.6 EUR
B22026.06 B22026.14 B22026.22
Pimelato de dimetilo ≥98%
Pimelato de dimetilo
Purity: 99% CAS No.: 1732-08-7 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Boiling Point: 121-122°/11mm Beilstein Reference: 1777309 MDL No.: MFCD00008470
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Pto. Ebullición: 121…122 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –18.7 °C
Densidad: 1.041
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008470
Núm. CAS: 1732-08-7
EINECS: 217-057-4