Oxalato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ester dietílico del ácido oxálico
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
A14498.0CEA
317
EUR
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
Oxalato de dietilo ≥99%
Oxalato de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 95-92-1
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -41°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 606350
Merck Reference: 14,3125
UN No.: 2525
MDL No.: MFCD00009119
Formula:
C₆H₁₀O₄ MW: 146.14 g/mol Pto. Ebullición: 184…186 °C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 1.077 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009119 Núm. CAS: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 UN: 2525 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,03152 |